Merck
229806
Sigma-Aldrich
Kaliumphosphat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, prim.-Kaliumphosphat
About This Item
Lineare Formel:
KH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp (Schmelzpunkt)
252.6 °C (lit.)
Dichte
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Einwertige Kaliumphosphatkristalle sind farblos, wasserlöslich und hygroskopisch. Beim Erwärmen über 187 °C erfolgt ein Phasenübergang in KH2PO4; das Kristallsystem wechselt von tetragonal zu monoklin; die Gitterparameter bei 195 °C sind α=7,47 Å, b=7,33 Å, c=14,49 Å, α=β=90° und γ=92,2.
Anwendung
Es kann wie folgt verwendet werden:
  • zum Erzeugen einer Fluoreszenzemmission in Kohlenstoffpunkten
  • als Puffer
  • als pH-Steuerungsmittel
  • als Emulgator
  • als Stabilisator
  • als Wasserrückhaltemittel
  • als Antioxidans in Lebensmitteln
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zheng-Chun Yang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(42), 11615-11617 (2011-09-21)
A facile method is developed to synthesize intrinsically fluorescent carbon dots by hydrothermal treatment of glucose in the presence of monopotassium phosphate. The fluorescence emission of the carbon dots thus produced is tunable by simply adjusting the concentration of monopotassium
X-Ray Study of High-Temperature Phase Transitions in KH2PO4
Itoh K,et al
Journal of the Physical Society of Japan, 39, 843-849 (1975)
Przemyslaw Nogly et al.
IUCrJ, 2(Pt 2), 168-176 (2015-04-14)
Lipidic cubic phases (LCPs) have emerged as successful matrixes for the crystallization of membrane proteins. Moreover, the viscous LCP also provides a highly effective delivery medium for serial femtosecond crystallography (SFX) at X-ray free-electron lasers (XFELs). Here, the adaptation of
Casper Skovgaard et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 117(10), 1097-1109 (2014-09-06)
The purpose of this study was to examine whether speed endurance training (SET, repeated 30-s sprints) and heavy resistance training (HRT, 80-90% of 1 repetition maximum) performed in succession are compatible and lead to performance improvements in moderately trained endurance
Xinyan Wu et al.
Nature communications, 5, 4961-4961 (2014-09-24)
The PIK3CA gene is frequently mutated in human cancers. Here we carry out a SILAC-based quantitative phosphoproteomic analysis using isogenic knockin cell lines containing 'driver' oncogenic mutations of PIK3CA to dissect the signalling mechanisms responsible for oncogenic phenotypes induced by