Wichtige Dokumente
227846
Methyl-4-nitrobutyrat
97%
Synonym(e):
Methyl-4-nitro-butyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
106-110 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
nitro
SMILES String
COC(=O)CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
InChIKey
UBSPKGKFFQKZJB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)