Wichtige Dokumente
227528
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
95%
Verunreinigungen
<3% sodium hydroxide
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cc1cc(CO)c(O)c(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-3,10-12H,4-5H2,1H3
InChIKey
KUMMBDBTERQYCG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?