Wichtige Dokumente
227412
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propandiamin
97%
Synonym(e):
N,N-Dimethylneopentandiamin
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4355 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)CC(C)(C)CN
InChI
1S/C7H18N2/c1-7(2,5-8)6-9(3)4/h5-6,8H2,1-4H3
InChIKey
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The pK1 and pK2 values of N,N,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine was determined.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Hine J and Li WS.
The Journal of Organic Chemistry, 40(12), 1795-1800 (1975)