Wichtige Dokumente
226653
5-Chlor-2-nitrotoluol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
27-30 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
Cc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
NSMZCUAVEOTJDS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?