Wichtige Dokumente
222682
Bis(4-fluorphenyl)methanol
98%
Synonym(e):
4,4′-Difluor-benzhydrol, Bis-(4-fluorphenyl)-carbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
143 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OC(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H10F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13,16H
InChIKey
WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?