Wichtige Dokumente
219797
2-Hydroxybenzotrifluorid
97%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-o-Kresol, 2-Trifluor-methylphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
147-148 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-46 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
InChIKey
ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?