Merck
219452
Sigma-Aldrich
3-Fluorstyrol
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
4-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.517 (lit.)
bp
30-31 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
InChIKey
ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)