Wichtige Dokumente
213055
4-Chlor-3-nitrotoluol
technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
bp
260 °C/745 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7 °C (lit.)
Dichte
1.297 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
Cc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
264.2 °F
Flammpunkt (°C)
129 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?