204439
Natriumchlorid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 865 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pH-Wert
7
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As an aqueous electrolyte in batteries.
- To detect trace elements using inductively coupled plasma mass spectrometry.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)