Merck
203041
Sigma-Aldrich
Cäsiumnitrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Salpetersäure Caesiumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CsNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
414 °C (lit.)
Dichte
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cesium nitrate (CsNO3) is a class of perovskite based ferroelectric material that can be used as a highly efficient, nontoxic catalyst for the conversion of ketones and aldehydes to dihydroperoxides.
Anwendung
CsNO3 can be used in a variety of lithium batteries such as lithium sulfur battery and lithium oxygen battery.
Zur Verwendung bei der Synthese von Cäsiumnitratocuprat, Cs2[Cu(NO3)4] das in einer quadratisch-planaren Koordination um das Cu-Zentrum kristallisiert.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ferroelectric and phase transition studies in cesium nitrate: poly (vinyl alcohol) composite films
Nautiyal A, et al.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 97(1), 205-210 (2009)
A lithium-sulfur battery with a high areal energy density
Kim J, et al.
Advances in Functional Materials, 24(34), 5359-5367 (2014)
Cesium nitrate: As an efficient catalyst for synthesis of gem-dihydroperoxides from aldehydes and ketones using aqueous 30% H2O2
Khosravi K
Cogent Food & Agriculture, 1(1), 1002339-1002339 (2015)
A molten salt lithium-oxygen battery
Giordani V, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(8), 2656-2663 (2016)
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)