Wichtige Dokumente
200565
Polystyrol-block-poly(ethylen-ran-butylen)-block-polystyrol
mol wt 65-115 kDa by GPC, powder (Coarse)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder (Coarse)
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
65-115 kDa by GPC
Enthält
<1% antioxidant as inhibitor
Viskosität
550 cP, 20 % in toluene, Brookfield(lit.)
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=C.C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChIKey
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?