Merck
199567
Sigma-Aldrich
Ethylorange Natriumsalz
indicator grade, Dye content 90 %
Synonym(e):
4-(4-Diethylaminophenylazo)-benzolsulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NC6H4N=NC6H4SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.39
Beilstein:
3821641
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Qualität
indicator grade
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 90%
Methode(n)
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.8, red to orange
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
λmax
474 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥29000 at 473-477 nm in deionized water
≥8000 at 274-282 nm in deionized water
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCN(CC)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C16H19N3O3S.Na/c1-3-19(4-2)15-9-5-13(6-10-15)17-18-14-7-11-16(12-8-14)23(20,21)22;/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
InChIKey
YZORUOZKRBVLEG-ZAGWXBKKSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)