Wichtige Dokumente
197327
S-Acetylmercaptobernsteinsäureanhydrid
96%
Synonym(e):
2-(Acetylthio)-bernsteinsäureanhydrid, SAMSA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)SC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H6O4S/c1-3(7)11-4-2-5(8)10-6(4)9/h4H,2H2,1H3
InChIKey
AHTFMWCHTGEJHA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?