Wichtige Dokumente
192198
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylhydrazid
90%
Synonym(e):
2,4,6-Triisopropyl-benzolsulfonsäurehydrazid, TPSH, Trisylhydrazid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydrazine
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
InChIKey
UGRVYFQFDZRNMQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
It can be used as a reagent to synthesize:
- Nitrogen-containing polycyclic compounds by intramolecular cyclopropanation of N-alkyl indoles/pyrroles.
- Vinyl sulfones by sulfonylation reaction of vinyl bromides.
- Nitrile derivatives from carbonyl compounds via formation of corresponding hydrazones.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?