Wichtige Dokumente
189162
2-Methoxy-1,4-naphthochinon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
184-187 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketone
SMILES String
COC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-14-10-6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)11(10)13/h2-6H,1H3
InChIKey
OBGBGHKYJAOXRR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)