Wichtige Dokumente
188476
2-Methylbenzylalkohol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.75 mmHg ( 86 °C)
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5408 (lit.)
bp
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-36 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
InChIKey
XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup - (External MSDS)
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?