185752
1-Chlornaphthalin
technical grade
Synonym(e):
1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.632 (lit.)
bp
111-113 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
benzene: soluble
petroleum ether: soluble
Dichte
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChIKey
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?