Wichtige Dokumente
185493
N-Benzylanilin
≥99%
Synonym(e):
N-Phenylbenzylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
bp
306-307 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
InChIKey
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?