Wichtige Dokumente
182389
Polypropylen, isotaktisch
average Mw ~250,000 by GPC
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
>674 °F
Mol-Gew.
average Mw ~250,000 by GPC
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
189 °C (lit.)
Übergangstemp.
Tg −26 °C
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
InChIKey
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Strain hardening has important roles in understanding material structures and polymer processing methods, such as foaming, film forming, and fiber extruding. A common method to improve strain hardening behavior is to chemically branch polymer structures, which is costly, thus preventing