Merck
176575
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4-bromid
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
ND4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
452 °C (subl.) (lit.)
Dichte
2.528 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[Br-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChIKey
SWLVFNYSXGMGBS-JBISRTOLSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)