Wichtige Dokumente
175609
Triethoxyphenylsilan
98%
Synonym(e):
Phenyltriethoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C12H20O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Urinary bladder
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?