Wichtige Dokumente
597007
Triethoxy-2-thienylsilan
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
78 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCO[Si](OCC)(OCC)c1cccs1
InChI
1S/C10H18O3SSi/c1-4-11-15(12-5-2,13-6-3)10-8-7-9-14-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
ZRQAIBMAFLMIND-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)