Merck
171344
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclohexandiessigsäure
98%
Synonym(e):
(1-Carboxymethyl-cyclohexyl)-acetic acid, 1,1-Bis(carboxymethyl)cyclohexane, 2,2′-(Cyclohexane-1,1-diyl)diacetic acid
About This Item
Lineare Formel:
C6H10(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
181-185 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
YQPCHPBGAALCRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)