Wichtige Dokumente
16505
Methyl-trans-4-brom-2-butenoat
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
4-Brom-crotonsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (GC)
Enthält
silver wool as stabilizer
Verunreinigungen
~3% methyl cis-4-bromo-2-butenoate
Brechungsindex
n20/D 1.501
bp
70 °C/0.03 mmHg (lit.)
Dichte
1.498 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChIKey
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F
Flammpunkt (°C)
92 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?