Wichtige Dokumente
164674
Triethyloxoniumhexachlorantimonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC[O+](CC)CC.Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H15O.6ClH.Sb/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;;;/h4-6H2,1-3H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChIKey
QHWUSZRAYQUNCY-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)