Wichtige Dokumente
163171
4-Aminoresorcin -hydrochlorid
96%
Synonym(e):
2,4-Dihydroxyanilin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Nc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H
InChIKey
LLJMPRKYLLJAEB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)