162663
DL-2-Amino-buttersäure
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
AABA, Homoalanine, alpha-amino-n-butyric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
DL-2-Amino-buttersäure, ReagentPlus®, 99%
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
291 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?