Wichtige Dokumente
155586
3-Fluor-4-methoxybenzaldehyd
99%
Synonym(e):
3-Fluor-p-anisaldehyd
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-35 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
COc1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChIKey
SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The nuclear magnetic resonance spectral parameters for 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde has been studied.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
The range of in anisole derivatives. An indicator of torsion and compression of the methoxy group.
Canadian Journal of Chemistry, 63(3), 782-786 (1985)