Wichtige Dokumente
154377
2-Benzofuranylmethylketon
99%
Synonym(e):
2-Acetylbenzofuran
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
110-113 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
70-72 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
InChIKey
YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)