Merck
15382
Sigma-Aldrich
Boc-β-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
Boc-β-alanin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
Beilstein:
1909986
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-β-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
InChIKey
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)