Wichtige Dokumente
15047
N-Boc-2-pyrrolboronsäure
≥98.0% (T)
Synonym(e):
N-Boc-2-pyrrylboronsäure
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
93-98 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h4-6,13-14H,1-3H3
InChIKey
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?