Merck
144533
Sigma-Aldrich
4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4Cl2N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.07
Beilstein:
127664
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
135-136 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
thioether
SMILES String
CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
InChIKey
FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine reacts with (η5-C5H5)Fe(CO)2 to form monometallic and bimetallic complexes.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel Organometallic Complexes Containing Aromatic Azines: Synthesis and X-ray Crystal Structure of 4, 6-Bis [(q5-cyclopentadienyl) dicarbonyliron] 2 4 Methylthio) pyrimidine.
Chukwu R, et al.
Organometallics, 10(7), 2141-2152 (1991)