Wichtige Dokumente
135879
Schwefeltrioxidtriethylamin-Komplex
Synonym(e):
Trimethylamin-Schwefeltrioxid Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)C.O=S(=O)=O
InChI
1S/C3H9N.O3S/c2*1-4(2)3/h1-3H3;
InChIKey
DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthesis of sulfate-conjugated resveratrol metabolites
- Chitooligosaccharides used for anti-HIV-1 activity
- Dodecyl thioglycopyranoside used as a surfactant for enantiomeric separation
- Glycosaminoglycans which facilitate activation of signaling pathways dependent on sulfation pattern
- Polysaccharides as heparan sulfate mimetics
Nucleophile for the synthesis of α-tosyloxy ketones
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)