Wichtige Dokumente
134805
Melissinsäure
≥98%
Synonym(e):
Triacontansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
InChIKey
VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)