Merck
134481
Sigma-Aldrich
Vinylneodecanoat, Isomermischung
contains 5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
Neodecanoic acid, vinyl ester
About This Item
Lineare Formel:
C9H19CO2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält
5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
60-216 °C (lit.)
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-14-11(13)9-7-6-8-10-12(2,3)4/h5H,1,6-10H2,2-4H3
InChIKey
TVFJAZCVMOXQRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)