Wichtige Dokumente
132667
trans-2-Hexen-1-ol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
Dichte
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C(CO)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4+
InChIKey
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?