Wichtige Dokumente
128244
Ethyldiethoxyacetat
97%
Synonym(e):
Glyoxylsäure-ethylester-diethylacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.410 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
CCOC(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O4/c1-4-10-7(9)8(11-5-2)12-6-3/h8H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?