Wichtige Dokumente
118303
1,9-Decadien
97%
Synonym(e):
Deca-1,9-diene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
Dichte
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
C=CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
InChIKey
NLDGJRWPPOSWLC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?