Wichtige Dokumente
115983
Trimethyl-1,3,5-benzoltricarboxylat
98%
Synonym(e):
Trimesic acid trimethyl ester, Trimethyl trimesate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-147 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C12H12O6/c1-16-10(13)7-4-8(11(14)17-2)6-9(5-7)12(15)18-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)