Wichtige Dokumente
11378
1-Aza-12-Krone-4
≥97.0%
Synonym(e):
1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
bp
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
54-58 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C1COCCOCCOCCN1
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-10-5-7-12-8-6-11-4-2-9-1/h9H,1-8H2
InChIKey
QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?