Wichtige Dokumente
109967
2-Ethoxyethyl-acetat
98%
Synonym(e):
1-Acetoxy-2-ethoxy-ethan, Cellosolve® acetat, Ethylenglykolmonoethyletheracetat, Ethylglykolacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
715 °F
Expl.-Gr.
13 %
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.403-1.409
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble about 6 parts
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?