Wichtige Dokumente
107565
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-phenyl-2-propanol
99%
Synonym(e):
α,α-Bis(trifluoromethyl)-benzylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
Dichte
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)7(16,9(13,14)15)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,16H
InChIKey
IZPIZCAYJQCTNG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?