Merck
Home세포 신호전달세포사멸 연구를 위한 생체 활성 저분자
세포사멸 연구를 위한 생체 활성 저분자
세포사멸, 즉 세포예정사(PCD)는 여러 생물학적 시스템에서 불필요하고 감염되거나 변형된 세포를 제거하기 위한 선택적인 과정입니다. 이 과정은 다세포 기관의 항상성에서 역할을 수행하고 있기 때문에, 세포자멸사는 많은 조절 및 효과인자 분자에 의해 두 가지 주요 경로를 통해서 철저하게 조절됩니다. 내인성 경로는 교란된 미토콘드리아로부터 사이토크롬 C의 방출, apoptosome 형성, 효과인자 카스파아제의 활성화를 특징으로 합니다. Bcl-2 단백질 패밀리에는 각각 미토콘드리아 투과성을 촉진 또는 억제하는 pro 및 anti-apoptotic 패밀리 일원 모두가 포함되어 있습니다. 미토콘드리아의 기능이상은 암 및 파킨슨병과 같은 인간 질환과 연관되어 있습니다. 세포사멸의 두 번째 경로는 외인성 경로이며, 특정 세포 표면의 사멸 수용체에 부착하는 리간드에 의해 활성화되고, 또한 세포사멸 중심 조절인자로서 카스파아제 연쇄반응을 특징으로 합니다.
발생하는 경로에 관계없이 적절한 성장 및 발달을 보장하기 위해 세포사멸은 주의 깊게 조절되어야 하며, 이 복잡한 과정의 조절장애는 많은 질환 상태를 야기할 수 있습니다. 세포사멸 경로에 관여하는 수많은 요인은 뇌졸중, 자가면역 질환, 다발성 경화증 및 신경퇴행성 질환과 같은 여러 질병에 대한 치료법을 조사하고 개발하기 위한 표적에 해당됩니다. 세포사멸의 기본적 이해를 임상적 치료에 성공적으로 활용하기 위해서는 귀하의 표적이 올바른 표적인지 아는 것이 필수입니다. 당사는 세포사멸 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 생체 활성 저분자를 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.
주요 제품
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Network error: Failed to fetch