Merck
Antibody Basics
Basic Antibody Structure
면역글로불린 항체(Igs)는 B 림프구에 의해 생성되어 혈장으로 분비됩니다. 단량체 형태의 Ig 분자는 분자량이 약 150 kDa인 당단백으로, Y자 형태와 거의 비슷하게 생겼습니다. Ig 단량체(그림 1)의 기본 구조는 두 개의 이황화물 결합으로 연결된 동일한 반반 구조로 구성됩니다. 각각의 반쪽은 약 50 kDa의 중쇄 및 약 25 kDa의 경쇄로 구성되어 있으며, 경쇄의 카르복실 말단 근처에 있는 이황화물 결합과 함께 연결되어 있습니다. 중쇄는 카르복실 말단(Y의 밑부분)에 있는 Fc 부분과 아미노 말단(Y의 팔 부분)에 있는 Fab 부분으로 나뉩니다. 탄수화물 사슬은 분자의 Fc 부분에 부착됩니다. Ig 분자의 Fc 부분은 중쇄로만 구성되어 있습니다. IgG와 IgM의 Fc 영역은 대식세포와 같은 면역조절세포의 표면에 있는 수용체와 결합할 수 있으며 면역 반응을 조절하는 사이토카인의 방출을 자극합니다. Fc 영역에는 모든 Ig에 공통적인 단백질 서열과 각각의 클래스에 대한 고유한 결정 요인이 포함되어 있습니다. 이러한 영역은 동일 클래스 내 서로 다른 Ig 분자들 사이에서 크게 다르지 않으므로 불변부라고 부릅니다. Ig 분자의 Fab 부분에는 단일 이황화물 결합으로 묶인 중쇄와 경쇄가 모두 포함되어 있습니다. 중쇄 한 쌍과 경쇄 한 쌍이 결합되어 항체의 항원결합부위를 형성합니다. 각 Ig 단량체는 두 개의 항원 분자와 결합될 수 있습니다. 
면역글로불린의 기본 구조
그림 1.면역글로불린의 기본 구조.
Antibody Classes and Subclasses
주요 면역글로불린 항체(Ig) 클래스(그림 2)에는 IgA, IgD, IgE, IgG, IgM이 있습니다. 조류는 난황에도 IgY를 생성합니다.
주요 면역글로불린 클래스
그림 2.주요 면역글로불린 클래스.
클래스 확인은 Ig 문자 명칭에 해당하는 그리스 문자로 지정된 중쇄의 Fc 영역의 클래스별 시퀀스에 의해 결정됩니다(예: 알파-IgA, 델타-IgD, 엡실론-IgE, 감마-IgG, 뮤-IgM). 경쇄는 면역글로불린 항체에서 일반적이며 두 가지 유형(카파 또는 람다)으로 발생합니다. 보통 그리스 문자 카파와 람다로 지정됩니다. 인간 및 생쥐의 면역글로불린 항체 특성은 각각 표 A표 B를 참조하십시오.
표 A
* 모든 면역글로불린 항체 클래스에는 경쇄가 존재합니다. 인간의 경우 k. 사슬은 67 %가 발견되었고, λ 사슬은 33 %가 발견되었습니다. 다른 종에 대한 비율은 면역글로불린 항체의 경쇄 비율 표를 참조하십시오.
표 B
Ig 개체군에서 나타나는 카파 대 람다의 비율은 종에 따라 달라집니다. 표 C를 참조하십시오.
표 C
Antibody Forms
당사는 항체를 전체(완전한) 분자 및 F(ab)2의 항체 조각으로 제공합니다. 표 D에서는 항체의 몇 가지 일반적인 형태를 강조합니다.
표 D
제품
Loading
참고문헌
1.
K S, T A, T T. 1998. Decreased Fcgamma receptor III (CD16) expression on peripheral blood mononuclear cells in patients with Sjögren's syndrome. 25 4 689-96. J Rheumatol.
2.
DESAINTMARTIN J, SCHWARTZ J, MANNESSIER L, EYQUEM A. 1983. Idiotypic and anti-idiotypic determinants on lymphocytes during anti-Rh immunization. Revue Francaise de Transfusion et Immuno-hématologie. 26(6):573-583. https://doi.org/10.1016/s0338-4535(83)80072-5
3.
De Reys S, Hoylaerts M, De Ley M, Vermylen J, Deckmyn H. 1994. Fc-independent cross-linking of a novel platelet membrane protein by a monoclonal antibody causes platelet activation. 84(2):547-555. https://doi.org/10.1182/blood.v84.2.547.547