Amicon® Ultra 원심분리 필터를 이용한 신속 항체 농축
서론
면역글로불린을 위한 정제 프로토콜에는 단백질 A 또는 G 크로마토그래피 배지에 대한 친화성 결합, 비결합 단백질 세척, 낮은 pH 버퍼를 이용한 용리가 포함됩니다. 정제된 항체의 결과물은 흔히 다운스트림 연구나 장기간 보관으로 인해 과도하게 희석됩니다. 투석은 많은 경우에 항체 농축 및/또는 단백질 항체 활성도를 보존하는 버퍼 교환을 필요로 합니다. Ultrafiltration 는 최대 99% 면역글로불린 회수율과 원스텝 소금 제거로 같은 결과를 더 빨리 달성합니다(농축, 탈염 및 버퍼 교환 프로토콜을 확인하십시오).
방법 및 결과
Prosep® A 및 Prosep® G Montage® 항체 정제 키트 그리고 Amicon® Ultra-15mL 원심분리 필터를 사용한 토끼 IgG의 정제 및 농축.
A. Montage® 키트를 이용한 IgG 정제
- 10mL의 결합 버퍼로 Prosep® A 또는 Prosep® G 레진을 평형 상태로 만들고 500xg에서 5분 동안 회전시킵니다.
- 혈청 시료를 0.22µm Steriflip® GP 필터에 투과시켜 정화합니다.
- 시료를 결합 버퍼 A와 1:1로 희석하고 100~150xg에서 20분 동안 장치를 원심분리합니다.
- 비결합 오염물질을 제거하기 위해 스핀 컬럼을 20mL의 결합 버퍼 A로 세척하고 500xg에서 5분 동안 컬럼을 원심분리합니다.
- 10mL의 용리 버퍼 B2를 중화 버퍼 1.3mL가 들어있는 새로운 원심분리 튜브에 추가하여 시료를 용리합니다.
- 280nm에서 UV 흡광도와 같은 적절한 농축법을 사용하여 시료의 총 단백질 농도를 측정합니다.
B. Amicon® Ultra-15 30kDa MWCO 장치를 사용한 IgG 농축
- 중화 및 용리된 분획을 Amicon® Ultra 15mL 30kDa MWCO 장치에 추가합니다.
- 시료가 원하는 농도에 도달할 때까지 4000xg에서 스윙 버킷 로터 또는 5000xg에서 고정 앵글 로터로 10~20분 동안 원심분리합니다.
그림 1.Amicon Ultra-15 장치를 이용한 토끼 IgG 농축. IgG는 Montage PRSEP-A pr PROSEP-G 항체 정제 키트를 사용하여 정제되었습니다. 원심분리 시간 20분 후에 막대 그래프는 비례하여 증가하는 IgG 농도를 보여주는 반면, 선 그래프는 IgG 부피 감소를 보여줍니다.
그림 2.정제된 토끼 IgG를 Amicon Ultra-15 장치로 농축하기 전과 후의 SD-PAGE 겔.
Network error: Failed to fetch