Merck
청량음료의 pH
화학적으로 결합된 pH 지시약과 반응 후 스마트폰을 기반으로 한 pH 측정
청량음료의 pH
소개
청량음료 같은 음료의 pH 값은 제품 품질에 대한 정보를 제공하는 가장 중요한 매개변수 중 하나입니다. 청량음료의 pH 값은 일반적으로 pH 2.5 – 3.5 범위에 있습니다.1
청량음료의 pH를 측정하는 손쉬운 방법은 검사 스트립입니다.
MQuant® 검사 스트립을 스마트폰과 함께 사용하여 분석하면, 빠르고 편리하며 정밀한 결과를 얻습니다. 수성 용액 내 pH 측정하는 가장 간단한 방법을 시험해보십시오. 저렴하고 사용하기 쉬운 이 분석 검출 시스템은 연구, 산업, 환경 및 진단 분야의 고객을 위해 물, 식품 및 음료 시료의 신뢰성 있는 정량화를 제공합니다.
다음 응용분야 안내는 MQuant® pH 검사 스트립을 MQuant® StripScan 앱과 조합하여 사용하는 청량음료의 pH 값 측정에 대해 기술합니다.
실험 방법
시약지에 공유결합된 특수한 지시약 염료는 시료의 pH 값에 따라 색깔이 바뀝니다.
시료 재료
청량음료(예: 콜라, 에너지 음료)
측정 범위
pH 0 - 14
시약 및 부속품
시약
MQuant® pH-지시약 스트립 pH 0 - 14 만능지시약(1.09535)
부속품
  • MQuant® 카드(검사 스트립 박스와 함께 제공)
  • MQuant® StripScan 앱(Apple 앱스토어 또는 Google 플레이 스토어를 통해 다운로드할 수 있습니다.)
시료 조제
시료는 원래의 형태로 분석할 수 있습니다.
시료 분석
이 과정에 따라 분석하십시오.
  1. 앱을 시작합니다.
  2. MQuant® pH 지시약 검사 스트립 및
    MQuant® 카드를 준비합니다.
  3. 검사 스트립을 희석되지 않은 시료(15 – 25 °C)에 반응 구역이 완전히 잠기도록 약 2초 동안 담급니다.
  4. 과량의 액체는 스트립에서 털어내고 종이 타월로 스트립의 뒷면을 건조시킵니다.
  5. 앱에서 매개 변수 pH(1.09535)를 선택합니다. 카운트다운이 스크린에 표시되며, 매개변수 pH를 선택한 후 즉시 시작됩니다.
  6. 카운트다운이 끝나기 바로 직전에 검사 스트립을 MQuant® 카드 위에 위치시킵니다.
  7. 대기 시간이 경과하면, MQuant® 카드를 검사 스트립과 함께 스마트폰 스크린의 뷰파인더 안에 위치시키고 카메라를 참조점에 따라 정렬합니다.
  8. 스마트폰 카메라가 자동으로 사진을 찍습니다.
  9. 결과가 스크린에 표시됩니다.
결과
표 1에서는 검사 스트립 사용하여 4개의 청량음료에서 측정한 pH 값을 시각적 판독, StripScan 판독, pH 전극 측정과 비교하여 보여줍니다.
pH 값
표 1.시각적 평가 및 pH 전극의 비교.
결론
MQuant® pH 검사 스트립과 MQuant® StripScan 앱을 조합하면 빠르고 쉽게 과일 주스 내 pH 값을 분석할 수 있습니다. 해당 측정 값은 pH 전극으로 측정한 값과 비교됩니다.
늘 그렇듯(새로운 분석 방법을 시도할 때마다), 타당성 검사 및 결과를 참조 방법과 비교하는 것을 권장합니다.
추가 정보
제품
Loading
참고문헌
1.
Reddy A, Norris DF, Momeni SS, Waldo B, Ruby JD. 2016. The pH of beverages in the United States. The Journal of the American Dental Association. 147(4):255-263. https://doi.org/10.1016/j.adaj.2015.10.019