Merck
Photometry & Reflectometry분석 방법: 분석 품질 보증, 유리 염소(dichloroisocyanuric acid)에 대한 표준
분석 방법: 분석 품질 보증, 유리 염소(dichloroisocyanuric acid)에 대한 표준
유리 염소용 표준 용액 조제
시약:
카탈로그 번호 110888  분석용 Dichloroisocyanuric acid sodium salt
카탈로그 번호 116754  분석용 정제수
표준용액 조제:
dichloroisocyanuric acid sodium salt 1.850 g을 보정 또는 적합성이 확인된 1000 mL 정량 플라스크에서 분석용 정제수로 용해시키고 분석용 정제수를 표선까지 채웁니다. 이 과정에 따라 조제된 저장용액은 유리 염소 농도가 1000 mg/l입니다.
이 저장용액을 알맞게 희석하여 추가적인 조사 농도를 조제할 수도 있습니다.
안정성:
냉소보관(냉장고)시, 저장용액 및 희석된 조사 용액은 하루 동안 안정적으로 유지됩니다.
재료