Merck
Photometry & Reflectometry분석 방법: 분석 품질 보증, Hydrogen peroxide에 대한 표준
분석 방법: 분석 품질 보증, Hydrogen peroxide에 대한 표준
시약:
제품번호 109122  Potassium permanganate 용액 0.02 mol/l
제품번호 107209  분석용 Perhydrol 30%
제품번호 100716  분석용 Sulfuric acid 25%
제품번호 116754  분석용 정제수
저장용액 조제:
30% perhydrol 10 mL를 보정 또는 적합성이 확인된 100 mL 정량 플라스크에 넣고 증류수를 표선까지 채웁니다. 이 용액의 30 mL를 보정 또는 적합성이 확인된 1000 mL 정량 플라스크에
옮기고(피펫을 가득 채운 양) 증류수를 표선까지 채웁니다. 이 과정에 따라 조제된 저장용액은 약 1000 mg/L 농도의 hydrogen peroxide가 됩니다.
Hydrogen peroxide용 표준용액(저장용액)의 정밀한 분석:
약 1000 mg/L hydrogen peroxide 저장용액을 피펫으로 50.0 mL(피펫을 가득 채운 양)만큼 500 mL 삼각 플라스크 안에 옮기고, 증류수 200 mL로 희석한 뒤 25% sulfuric acid 30 mL를 추가합니다. 분홍색으로 바뀔 때까지 0.02 mol/L potassium permanganate 용액을 적정합니다.
Hydrogen peroxide 농도의 정확한 함량 계산:
Potassium permanganate의 소비량(mL) x 34.02 = mg/L hydrogen peroxide 함량
위에 기술된 절차에 따라 정확히 측정된 저장용액을 알맞게 희석하여 추가적인 조사 농도를 조제할 수 있습니다.
안정성:
냉소보관(냉장고) 시, 저장용액 및 추가로 희석된 조사용액은 하루 동안 안정적으로 유지됩니다.
재료