Merck
Home측광 및 반사 측정폐수 내 Ammonium
폐수 내 Ammonium
Nessler 시약과의 반응 후 또는 indophenol blue법을 이용하여 반사광측정법으로 측정.
서론
Ammonium 형태의 nitrogen은 폐수에서 검사해야 하는 중요한 영양소입니다. 처리된 물에 과도한 ammonium이 남아 있으면 부영양화(조류와 식물의 과도한 성장)를 포함하여 해양 생태계를 망가뜨리는 환경 문제를 일으킬 수 있습니다.1 그러므로 폐수 내 ammonium 모니터링은 매우 중요한 단계입니다. 이 애플리케이션 노트에서는 Reflectroquant® 시스템 및 검사 스트립을 이용하여 폐수 내 ammonium을 측정합니다.
실험 방법
검사 키트 카탈로그 번호는 다음 방법에 적용됩니다.
  • 1.16899 및 1.16892: Ammonium 이온은 염소처리제와 반응하여 monochloramine을 형성합니다. Monochloramine은 결과적으로 phenol 화합물과 반응하여 반사광측정법으로 측정되는 blue indophenol 유도체를 형성합니다.
  • 1.16977: Ammonium 이온은 Nessler 시약과 반응하여 반사광측정법으로 측정되는 황갈색의 화합물을 형성합니다.
시약 및 기기
검사 키트
  • Ammonium 검사법: 반사광측정법, 검사 스트립 및 시약 20 – 180 mg/l NH4+ Reflectoquant®(1.16977) 또는
  • Ammonium 검사법: 반사광측정법, 검사 스트립 및 시약 5.0 - 20.0 mg/l NH4+ Reflectoquant®(1.16899) 또는
  • Ammonium 검사법: 반사광측정법, 검사 스트립 및 시약 0.2 - 7.0 mg/l NH4+ Reflectoquant®(1.16892)
선택적 반정량 측정
  • Ammonium 검사법: 비색법, 검사 스트립 및 시약 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4⁺ MQuant®
기기
  • 반사광측정기 RQflex® 20 Reflectoquant®(1.17246)
참고: 이 애플리케이션 노트는 RQflex® 20 및 모든 단종된 기기(RQflex® 10, RQflex® plus)에 적용됩니다.
시료 조제
시료는 원래의 형태로 분석될 수 있습니다.
분석
Reflectoquant® Ammonium 검사(카탈로그 1.16892번)의 측정 범위는 0.2 - 7.0 mg/l입니다.
검사 용기를 시료용액으로 여러 번 씻어내고 5 ml 표선까지 채웁니다. 시약 NH4-1을 10방울 추가하고 스월링합니다. 시약 NH4-2를 1 레벨 블루 마이크로스푼만큼 추가하고 다시 스월링합니다. 반사광측정기의 START 버튼을 누르고 동시에 검사 스트립을 시료(20 - 30°C)에 양쪽 반응 구역이 잠기도록 하여 8분 동안 담급니다. 과량의 액체는 스트립의 긴 가장자리를 통해 흡수력 있는 종이 타월 위로 흘러 나가게 합니다. 반사광측정기로 스트립을 측정합니다. 값 [mg/l]은 자동 저장됩니다. (RQflex® 작동 지침 및 Reflectoquant® Ammonium 검사의 사용 지침을 참조하십시오.)
Reflectoquant® Ammonium 검사(카탈로그 1.16899번)의 측정 범위는 5.0 - 20.0 mg/l입니다.
검사 용기를 시료용액으로 여러 번 씻어내고 5 ml 표선까지 채웁니다. 시약 NH4-1을 10방울 추가하고 스월링합니다. 시약 NH4-2를 1 레벨 블루 마이크로스푼만큼 추가하고 다시 스월링합니다. 반사광측정기의 START 버튼을 누르고 동시에 검사 스트립을 시료(20 - 30°C)에 양쪽 반응 구역이 잠기도록 하여 4분 동안 담급니다. 과량의 액체는 스트립의 긴 가장자리를 통해 흡수력 있는 종이 타월 위로 흘러 나가게 합니다. 반사광측정기로 스트립을 측정합니다. 값 [mg/l]은 자동 저장됩니다. (RQflex® 작동 지침 및 Reflectoquant® Ammonium 검사의 사용 지침을 참조하십시오.)
Reflectoquant® Ammonium 검사(카탈로그 1.16977번)의 측정 범위는 20 - 180 mg/l입니다.
검사 용기를 전처리된 시료용액으로 여러 번 씻어내고 5 ml 표선까지 채웁니다. 시약 NH4-1을 10방울 추가하고 스월링합니다. START 버튼을 누르고 동시에 검사 스트립의 양쪽 반응 구역을 시료용액(15 - 25°C)에 약 2초 동안 담급니다. 과량의 액체는 스트립의 긴 가장자리를 통해 흡수력 있는 종이 타월 위로 흘러 나가게 합니다. 15초 기다린 뒤 반사광측정기로 스트립을 측정합니다. 값 [mg/l]은 자동 저장됩니다. (RQflex® 작동 지침 및 Reflectoquant® Ammonium 검사의 사용 지침을 참조하십시오.)
참고: 반정량 측정이 충분하다면 MQuant® 검사 스트립(카탈로그 1.10024번, 수색표준 눈금 10 – 30 – 60 – 100 – 200 – 400 mg/l NH4+)을 사용할 수 있습니다.
절차
  • 400 mg/l 이상의 NH4+을 함유하는 시료는 증류수로 희석해야 합니다.
  •  검사 용기를 전처리된 시료로 여러 번 씻어냅니다.
  • 검사 용기를 시료(15 – 25°C) 5 ml로 5 ml 표선까지 채웁니다. 시약 NH4-1을 10방울 추가하고 스월링합니다.
  • 검사 스트립의 반응 구역을 측정 시료 안에 3초 동안 담급니다.
  • 과량의 액체는 스트립의 긴 가장자리를 통해 흡수력 있는 종이 타월 위로 흘러 나가게 하고 10초 뒤에 색상 라벨의 어느 영역이 반응 구역의 색상과 가장 정확하게 일치하는지 확인합니다.
  • mg/l NH4+ 또는 NH4-N에 상응하는 결과를 판독합니다.
결과
광도측정법 및 공식 DIN 방법과 비교
제품
Loading
참고문헌
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002